4-Brom-3-(trifluormethyl)benzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1337-25G
PC1337-5G
APOSPC1337-25GEA
37.7
EUR
APOSPC1337-25G
APOSPC1337-5G
4-Brom-3-(trifluormethyl)benzonitril 97%
4-Brom-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₈H₃BrF₃N Molecular Weight: 250.02 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03095347 CAS-Nummer: 1735-53-1 UN: 3439 ADR: 6.1 III |