4-Brom-α,α,α-trifluortoluol 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC1350-100G PC1350-1KG PC1350-500G
APOSPC1350-100GEA 56.7 EUR
APOSPC1350-100G APOSPC1350-1KG APOSPC1350-500G
4-Brom-α,α,α-trifluortoluol 99%
4-Brom-α,α,α-trifluortoluol
Formel: C₇H₄BrF₃
Siedepunkt: 154…156 °C
Dichte: 1,607 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 49 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000398
CAS-Nummer: 402-43-7
EINECS: 206-943-6
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR