4-Brom-α,α,α-trifluortoluol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1350-100G
PC1350-1KG
PC1350-500G
APOSPC1350-100GEA
56.7
EUR
APOSPC1350-100G
APOSPC1350-1KG
APOSPC1350-500G
4-Brom-α,α,α-trifluortoluol 99%
4-Brom-α,α,α-trifluortoluol
Formel:
C₇H₄BrF₃ Siedepunkt: 154…156 °C Dichte: 1,607 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 49 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000398 CAS-Nummer: 402-43-7 EINECS: 206-943-6 UN: 1993 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...