2-Chlor-3-fluortoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Chlor-2-fluor-6-methylbenzol
PC1360-5G
APOSPC1360-5GEA
127
EUR
APOSPC1360-5G
2-Chlor-3-fluortoluol 98%
2-Chlor-3-fluortoluol
Formel:
C₇H₆ClF Molecular Weight: 144.58 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08445246 CAS-Nummer: 116850-28-3 UN: 1993 ADR: 3 III |