2-Brom-4-chlor-6-fluoranilin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC1365-25G PC1365-5G PC1365-100G
APOSPC1365-25GEA 143 EUR
APOSPC1365-25G APOSPC1365-5G APOSPC1365-100G
2-Brom-4-chlor-6-fluoranilin 98%
2-Brom-4-chlor-6-fluoranilin
Formel: C₆H₄BrClFN
Schmelzpunkt: 41…43 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070746
CAS-Nummer: 195191-47-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR