2-Brom-4,5-difluorbenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1369-25G
PC1369-5G
APOSPC1369-25GEA
74.1
EUR
APOSPC1369-25G
APOSPC1369-5G
2-Brom-4,5-difluorbenzonitril
2-Brom-4,5-difluorbenzonitril
Formel:
C₇H₂BrF₂N Schmelzpunkt: 63…64 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09864661 CAS-Nummer: 64695-82-5 |