2-Brom-3-chlor-5-(trifluormethyl)pyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1374E-1G
APOSPC1374E-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1374E-1G
2-Brom-3-chlor-5-(trifluormethyl)pyridin 97%
2-Bromo-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂BrClF₃N
Siedepunkt: 80 °C/32mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153072
CAS-Nummer: 75806-84-7