Perfluoro-2-bromo-2-methylpentane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC1374LG-25G
APOSPC1374LG-25GEA 458 EUR
APOSPC1374LG-25G
Perfluoro-2-bromo-2-methylpentane 97%
Perfluoro-2-bromo-2-methylpentane
Formel: C₆BrF₁₃
Siedepunkt: 99…101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077551
CAS-Nummer: 22528-67-2