2-Brom-4,6-difluoranilin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: BDFA

PC1376-25G PC1376-100G
APOSPC1376-25GEA 21.9 EUR
APOSPC1376-25G APOSPC1376-100G
2-Brom-4,6-difluoranilin 98%
2-Brom-4,6-difluoranilin
Formel: C₆H₄BrF₂N
Schmelzpunkt: 38…42 °C
Flammpunkt: 81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009639
CAS-Nummer: 444-14-4
EINECS: 429-430-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR