1-Brom-2,6-difluorbenzol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Bromo-1,3-difluorobenzene

PC1382D-100G PC1382D-25G
APOSPC1382D-100GEA 65.4 EUR
APOSPC1382D-100G APOSPC1382D-25G
1-Brom-2,6-difluorbenzol 98%
1-Brom-2,6-difluorbenzol
Formel: C₆H₃BrF₂
Siedepunkt: 61 °C/35mmHg
Schmelzpunkt: 20 °C
Dichte: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 53 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009894
CAS-Nummer: 64248-56-2
EINECS: 264-750-2
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR