2-Fluor-3-nitrobenzoesäure 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC1387-100G PC1387-25G PC1387-5G
APOSPC1387-100GEA 136 EUR
APOSPC1387-100G APOSPC1387-25G APOSPC1387-5G
2-Fluor-3-nitrobenzoesäure 99%
2-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄FNO₄
Molecular Weight: 185.11 g/mol
Schmelzpunkt: 137…139 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06797825
CAS-Nummer: 317-46-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR