4-Chlor-2-fluorbenzotrifluorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chloro-2-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene
PC1388-1G
APOSPC1388-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1388-1G
4-Chlor-2-fluorbenzotrifluorid
4-Chlor-2-fluorbenzotrifluorid
Formel: C₇H₃ClF₄
Molecular Weight: 198,5453 g/mol
Dichte: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03412199
CAS-Nummer: 94444-59-4