1-Brom-3,5-difluor-2-iodbenzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1392-100G
APOSPC1392-100GEA
108
EUR
APOSPC1392-100G
1-Brom-3,5-difluor-2-iodbenzol 97%
1-Bromo-3,5-difluoro-2-iodobenzene
Formel:
C₆H₂BrF₂I Molecular Weight: 318.89 g/mol Siedepunkt: 103…104 °C/15mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042183 CAS-Nummer: 175278-11-2 |