4'-Brom-2'-fluoracetanilid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N-(4-Brom-2-fluorphenyl)acetamid
PC1395-100G
APOSPC1395-100GEA 234 EUR
APOSPC1395-100G
4'-Brom-2'-fluoracetanilid
4'-Brom-2'-fluoracetanilid
Formel: H₃CC(O)NH(C₆H₃BrF)
Molecular Weight: 232,05 g/mol
Schmelzpunkt: 142…146 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042588
CAS-Nummer: 326-66-9