2-Brom-4-fluoranisol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Bromo-4-fluoro-1-methoxybenzene

PC1397T-100G PC1397T-250G PC1397T-25G
APOSPC1397T-100GEA 43.5 EUR
APOSPC1397T-100G APOSPC1397T-250G APOSPC1397T-25G
2-Brom-4-fluoranisol 97%
2-Brom-4-fluoranisol
Formel: C₇H₆BrFO
Molecular Weight: 205.03 g/mol
Siedepunkt: 88…89 °C/7mmHg
Schmelzpunkt: -27
Dichte: 1.581 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012014
CAS-Nummer: 452-08-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR