4-Brom-2-fluoranisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-bromo-2-fluoro-1-methoxybenzene
PC1398-10G
APOSPC1398-10GEA 21.9 EUR
APOSPC1398-10G
4-Brom-2-fluoranisol 98%
4-Brom-2-fluoranisol
Formel: C₇H₆BrFO
Molecular Weight: 205.03 g/mol
Siedepunkt: 208 °C
Schmelzpunkt: 16
Dichte: 1.59 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011710
CAS-Nummer: 2357-52-0
EINECS: 219-096-2