4-Brom-2-fluorbenzaldehyd 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC1399F-100G PC1399F-25G
APOSPC1399F-100GEA 58 EUR
APOSPC1399F-100G APOSPC1399F-25G
4-Brom-2-fluorbenzaldehyd 98%
4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrFO
Siedepunkt: 42 °C/19mmHg
Schmelzpunkt: 58…64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00143261
CAS-Nummer: 57848-46-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR