1-Brom-3-fluorbenzol 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Bromofluorobenzene

PC1410-500G PC1410-100G
APOSPC1410-500GEA 0 EUR
APOSPC1410-500G APOSPC1410-100G
1-Brom-3-fluorbenzol 99%
1-Brom-3-fluorbenzol
Formel: C₆H₄BrF
Molecular Weight: 175 g/mol
Siedepunkt: 148…150 °C
Schmelzpunkt: -8
Dichte: 1.567 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 46 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000326
CAS-Nummer: 1073-06-9
EINECS: 214-023-0
UN: 1993
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR