1-[2-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1411-1G PC1411-25G PC1411-5G
APOSPC1411-1GEA 0 EUR
APOSPC1411-1G APOSPC1411-25G APOSPC1411-5G
1-[2-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
1-[2-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
Formel: C₁₂H₁₅F₃N₂O
Siedepunkt: 78…80 °C (0,02 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368743
CAS-Nummer: 886762-54-5