1-Brom-4-fluorbenzol 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Bromofluorobenzene

PC1420-100G PC1420-1KG PC1420-500G
APOSPC1420-100GEA 26.1 EUR
APOSPC1420-100G APOSPC1420-1KG APOSPC1420-500G
1-Brom-4-fluorbenzol 99%
1-Brom-4-fluorbenzol
Formel: C₆H₄BrF
Molecular Weight: 175 g/mol
Siedepunkt: 152…155 °C
Schmelzpunkt: –17 °C
Dichte: 1.593 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 53 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000342
CAS-Nummer: 460-00-4
EINECS: 207-300-2
UN: 1993
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR