5-Brom-2-fluorbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1420M-100G
APOSPC1420M-100GEA 71.2 EUR
APOSPC1420M-100G
5-Brom-2-fluorbenzonitril 98%
5-Brom-2-fluorbenzonitril
Formel: C₇H₃BrFN
Molecular Weight: 200.01 g/mol
Siedepunkt: 255
Schmelzpunkt: 74…77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00143424
CAS-Nummer: 179897-89-3