5-Brom-2-fluorbenzylamin Hydrochlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(5-Bromo-2-fluorophenyl)methanamine hydrochloride
PC1423GD-1G
PC1423GD-25G
PC1423GD-5G
APOSPC1423GD-1GEA
67.2
EUR
APOSPC1423GD-1G
APOSPC1423GD-25G
APOSPC1423GD-5G
5-Brom-2-fluorbenzylamin Hydrochlorid 97%
5-Brom-2-fluorbenzylamin Hydrochlorid
Formel:
C₇H₈BrClFN Schmelzpunkt: 221…226 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00143426 CAS-Nummer: 202865-69-8 |