5-Brom-2-fluorzimtsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Brom-2-fluorcinnamsäure, 3-(5-Brom-2-fluorphenyl)propensäure
PC1423T-25G
APOSPC1423T-25GEA
65.4
EUR
APOSPC1423T-25G
5-Brom-2-fluorzimtsäure 98%
5-Brom-2-fluorzimtsäure
Formel:
C₉H₆BrFO₂ Molecular Weight: 245,05 g/mol Schmelzpunkt: 194…196 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00143427 CAS-Nummer: 202865-71-2 |