1-Brom-4-fluor-3-nitrobenzol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC1428D-100G PC1428D-25G PC1428D-500G
APOSPC1428D-100GEA 0 EUR
APOSPC1428D-100G APOSPC1428D-25G APOSPC1428D-500G
1-Brom-4-fluor-3-nitrobenzol 98%
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene
Formel: C₆H₃BrFNO₂
Siedepunkt: 240…241 °C
Schmelzpunkt: 18…19 °C
Dichte: 1,786 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00129165
CAS-Nummer: 364-73-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR