5-Brom-2,3-difluorphenol 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC1452-100G PC1452-25G PC1452-500G
APOSPC1452-100GEA 104 EUR
APOSPC1452-100G APOSPC1452-25G APOSPC1452-500G
5-Brom-2,3-difluorphenol 99%
5-Brom-2,3-difluorphenol
Formel: C₆H₃BrF₂O
Dichte: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631350
CAS-Nummer: 186590-26-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR