3-Fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1456-250MG
APOSPC1456-250MGEA
21.9
EUR
APOSPC1456-250MG
3-Fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile 95%
3-Fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
Formel:
C₁₃H₈FN Molecular Weight: 197,21 g/mol Schmelzpunkt: 78…80 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06797374 CAS-Nummer: 503177-15-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |