4-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1461-1G PC1461-250MG PC1461-5G
APOSPC1461-1GEA 423 EUR
APOSPC1461-1G APOSPC1461-250MG APOSPC1461-5G
4-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde 95%
4-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde
Formel: C₁₃H₈F₃NO
Schmelzpunkt: 92…94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06797372
CAS-Nummer: 871252-64-1