6-(Bromomethyl)-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1486-1G
APOSPC1486-1GEA 49.5 EUR
APOSPC1486-1G
6-(Bromomethyl)-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline 95%
6-(Bromomethyl)-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₁H₆BrClF₃N
Schmelzpunkt: 118…124 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153079
CAS-Nummer: 123637-51-4