(4-Chloro-3-nitrophenyl)(4-fluorophenyl)methanone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Chloro-4'-fluoro-3-nitrobenzophenone
PC1491-5G
APOSPC1491-5GEA
95.7
EUR
APOSPC1491-5G
(4-Chloro-3-nitrophenyl)(4-fluorophenyl)methanone 97%
(4-Chloro-3-nitrophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
Formel:
C₁₃H₇ClFNO₃ Molecular Weight: 279,66 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03840494 CAS-Nummer: 31431-16-0 |