2-Brom-4-(trifluormethyl)anisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1494-25G
PC1494-5G
APOSPC1494-25GEA
81.2
EUR
APOSPC1494-25G
APOSPC1494-5G
2-Brom-4-(trifluormethyl)anisol 98%
2-Brom-4-(trifluormethyl)anisol
Formel:
C₈H₆BrF₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03789249 CAS-Nummer: 402-10-8 |