1,3-Dichloro-2,5-difluorobenzene 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC1498-1G
APOSPC1498-1GEA
127
EUR
APOSPC1498-1G
1,3-Dichloro-2,5-difluorobenzene 95+%
1,3-Dichloro-2,5-difluorobenzene
Formel:
C₆H₂Cl₂F₂ Molecular Weight: 182,983 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06658263 CAS-Nummer: 2367-80-8 |