2,3-Difluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1513-1G
APOSPC1513-1GEA
154
EUR
APOSPC1513-1G
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 95+%
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel:
C₈H₂F₅N Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06658270 CAS-Nummer: 186517-05-5 |