3-(Trifluormethylthio)benzylalkohol, technische Qualität

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC1529-1G PC1529-250MG PC1529-5G
APOSPC1529-1GEA 0 EUR
APOSPC1529-1G APOSPC1529-250MG APOSPC1529-5G
3-(Trifluormethylthio)benzylalkohol, technische Qualität
3-(Trifluormethylthio)benzylalkohol
Formel: C₈H₇F₃OS
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 82174-08-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR