Methyl-4-(trifluormethylthio)benzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1546-1G PC1546-25G PC1546-5G
APOSPC1546-1GEA 0 EUR
APOSPC1546-1G APOSPC1546-25G APOSPC1546-5G
Methyl-4-(trifluormethylthio)benzoat
Methyl-4-(trifluormethylthio)benzoat
Formel: C₉H₇F₃O₂S
Siedepunkt: 117 °C/20mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06203725
CAS-Nummer: 88489-60-5