4-Brom-2-nitro(trifluormethoxy)benzol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1557-25G
PC1557-5G
PC1557-100G
APOSPC1557-25GEA
0
EUR
APOSPC1557-25G
APOSPC1557-5G
APOSPC1557-100G
4-Brom-2-nitro(trifluormethoxy)benzol
4-Brom-2-nitro(trifluormethoxy)benzol
Formel:
C₇H₃BrF₃NO₃ Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04039243 CAS-Nummer: 95668-20-5 |