2-Fluor-3-iodpyridin

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC1564-5G
APOSPC1564-5GEA 29 EUR
APOSPC1564-5G
2-Fluor-3-iodpyridin
2-Fluor-3-iodpyridin
Formel: C₅H₃FIN
Molecular Weight: 222.99 g/mol
Siedepunkt: 97…99 °C/17mmHg
Schmelzpunkt: 42…48 °C
Flammpunkt: 93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095287
CAS-Nummer: 113975-22-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR