2-Bromoperfluoropropanenitrile 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC1567S-25G
APOSPC1567S-25GEA 1550 EUR
APOSPC1567S-25G
2-Bromoperfluoropropanenitrile 97%
2-Bromoperfluoropropanenitrile
Formel: C₃BrF₄N
Siedepunkt: 32…34 °C
Dichte: 1,666 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00153720
CAS-Nummer: 234443-23-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR