1-Brom-2,4,6-trifluorbenzol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Bromo-1,3,5-trifluorobenzene

PC1570-25G
APOSPC1570-25GEA 105 EUR
APOSPC1570-25G
1-Brom-2,4,6-trifluorbenzol 98%
1-Brom-2,4,6-trifluorbenzol
Formel: C₆H₂BrF₃
Molecular Weight: 210,98 g/mol
Siedepunkt: 140…141 °C
Schmelzpunkt: 44289 °C
Dichte: 1,79 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000334
CAS-Nummer: 2367-76-2
EINECS: 219-125-9
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR