2-Brom-5-(trifluormethoxy)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Brom-2-hydroxy-4-(trifluormethoxy)benzol
PC1571-25G
PC1571-5G
APOSPC1571-25GEA
125
EUR
APOSPC1571-25G
APOSPC1571-5G
2-Brom-5-(trifluormethoxy)phenol 98%
2-Brom-5-(trifluormethoxy)phenol
Formel:
C₇H₄BrF₃O₂ Molecular Weight: 257.01 g/mol Dichte: 1.74 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06660162 CAS-Nummer: 205371-26-2 |