2-Brom-5-(trifluormethoxy)anilin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC1573-100G PC1573-25G PC1573-5G
APOSPC1573-100GEA 91.5 EUR
APOSPC1573-100G APOSPC1573-25G APOSPC1573-5G
2-Brom-5-(trifluormethoxy)anilin 98%
2-Brom-5-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₅BrF₃NO
Dichte: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 97 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08458013
CAS-Nummer: 887267-47-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR