2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)bromobenzene 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC1574-10G
PC1574-1G
PC1574-5G
PC1574-25G
APOSPC1574-10GEA
492
EUR
APOSPC1574-10G
APOSPC1574-1G
APOSPC1574-5G
APOSPC1574-25G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)bromobenzene 96%
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)bromobenzene
Formel:
C₈H₆BrF₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08458014 CAS-Nummer: 848360-85-0 |