Nε-Trifluoracetyl-L-lysin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
H-Lys(Tfa)-OH, ε-TFA-lysine, (S)-2-Amino-6-(2,2,2-trifluoroacetamido)hexanoic acid
PC1591-100G
PC1591-500G
APOSPC1591-100GEA
64.2
EUR
APOSPC1591-100G
APOSPC1591-500G
Nε-Trifluoracetyl-L-lysin 98%
Nε-Trifluoracetyl-L-lysin
Formel:
C₈H₁₃F₃N₂O₃ Molecular Weight: 242.20 g/mol Schmelzpunkt: 258 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00037223 CAS-Nummer: 10009-20-8 |