2-Bromo-1,1,2-trifluoroethyl ethyl ether 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1592-1G
APOSPC1592-1GEA
40.6
EUR
APOSPC1592-1G
2-Bromo-1,1,2-trifluoroethyl ethyl ether 97%
2-Bromo-1,1,2-trifluoroethyl ethyl ether
Formel:
C₄H₆BrF₃O Siedepunkt: 116 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042465 CAS-Nummer: 380-78-9 UN: 1993 ADR: 3,III |