2-Brom-4-(trifluormethoxy)anilin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC1593-25G
APOSPC1593-25GEA 21.9 EUR
APOSPC1593-25G
2-Brom-4-(trifluormethoxy)anilin 98%
2-Brom-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₅BrF₃NO
Siedepunkt: 209 °C
Dichte: 1,693 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00203478
CAS-Nummer: 175278-17-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR