4-Brom-2-(trifluormethoxy)anilin 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC1593K-100G PC1593K-25G PC1593K-500G
APOSPC1593K-100GEA 69.6 EUR
APOSPC1593K-100G APOSPC1593K-25G APOSPC1593K-500G
4-Brom-2-(trifluormethoxy)anilin 99%
4-Brom-2-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₅BrF₃NO
Siedepunkt: 98…100 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: 29…30 °C
Dichte: 1,691 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00179338
CAS-Nummer: 175278-09-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR