2'-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1593Y-10G PC1593Y-1G PC1593Y-5G
APOSPC1593Y-10GEA 92.8 EUR
APOSPC1593Y-10G APOSPC1593Y-1G APOSPC1593Y-5G
2'-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
2'-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formel: C₉H₇BrF₃NO
Schmelzpunkt: 144…146 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00067782
CAS-Nummer: 175135-49-6