4'-Brom-3'-(trifluormethyl)acetanilid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1594-1G PC1594-5G
APOSPC1594-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1594-1G APOSPC1594-5G
4'-Brom-3'-(trifluormethyl)acetanilid 98%
4'-Brom-3'-(trifluormethyl)acetanilid
Formel: C₉H₇BrF₃NO
Schmelzpunkt: 116…119 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052361
CAS-Nummer: 41513-05-7