4-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzimidazole-2-thiol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC1595-1G
APOSPC1595-1GEA 364 EUR
APOSPC1595-1G
4-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzimidazole-2-thiol 97%
4-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzimidazole-2-thiol
Formel: C₈H₄BrF₃N₂S
Siedepunkt: >300 °C
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00067737
CAS-Nummer: 175135-17-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR