2-Brom-5-(trifluormethyl)pyridin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC1598G-5G PC1598G-25G PC1598G-1G
APOSPC1598G-5GEA 24.8 EUR
APOSPC1598G-5G APOSPC1598G-25G APOSPC1598G-1G
2-Brom-5-(trifluormethyl)pyridin 97%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃BrF₃N
Siedepunkt: 78…81 °C/30mmHg
Schmelzpunkt: 44…48 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153086
CAS-Nummer: 50488-42-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR