n-Butyl trifluoroacetate 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC1614-100G PC1614-25G
APOSPC1614-100GEA 158 EUR
APOSPC1614-100G APOSPC1614-25G
n-Butyl trifluoroacetate 97%
n-Butyl trifluoroacetate
Formel: C₆H₉F₃O₂
Molecular Weight: 170.13 g/mol
Siedepunkt: 72 °C
Dichte: 1.098 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 14 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039234
CAS-Nummer: 367-64-6
EINECS: 206-699-0
UN: 2924
ADR: 3+8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR